Få mere at vide
3-(4-Methoxyphenyl)-3-methylpyrrolidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Methoxyphenyl)-3-methylpyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 2624135-46-0 |
| Molekylær formel | C12 H17 N O . H Cl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-12(7-8-13-9-12)10-3-5-11(14-2)6-4-10;/h3-6,13H,7-9H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1ccc(cc1)C2(C)CCNC2 |
| IUPAC navn | 3-(4-methoxyphenyl)-3-methylpyrrolidine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.73 |
| Formel vægt | 227.108 |