Få mere at vide
3-(4-Methoxyphenyl)-2-propynoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propynoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 176.0473 |