Få mere at vide
3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30473066
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Artikelnummer. Mængde
30473066 50 mg
30479292 250 mg
30473029 1 g
3 options
Artikelnummer. 30473066
Brand: Toronto Research Chemicals TRCM22324050MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17581-85-0
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Formel vægt 164.0837
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-7,11H,8H2,1H3/b3-2+
IUPAC navn (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-ol
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
SMIL COc1ccc(\C=C\CO)cc1