Få mere at vide
3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30479292
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479292 250 mg
30473066 50 mg
30473029 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM223240250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17581-85-0
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
IUPAC navn (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-ol
SMIL COc1ccc(\C=C\CO)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-7,11H,8H2,1H3/b3-2+
Formel vægt 164.0837