Få mere at vide
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propylboronsyre pinacol-ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457745
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457745 250 mg 250mg
11442080 1 g 1g
11452080 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28557.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1073371-72-8 | C16H25BO3 | 276.183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073371-72-8
Molekylær formel C16H25BO3
Molekylvægt (g/mol) 276.183
MDL nummer MFCD09953503
InChI nøgle ZJNJYHQBUIHZLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-4-methoxyphenyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid,pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 46739066
IUPAC navn 2-[3-(4-methoxyphenyl)propyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCC2=CC=C(C=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propylboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 276.19
Procent renhed 97%