Få mere at vide
3,4-Lutidine, 98+%
Artikelnummer. 11372176
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372176 500 mL 500ml
11352176 25 mL 25ml
11362176 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03489.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 583-58-4 | C7H9N | 107.156 g/mol
3,4-lutidin anvendes som et mellemprodukt til fremstilling af aktiv farmaceutisk ingrediens. Det bruges til at fremstille tetrhydropyridinderivater ved reduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-lutidin anvendes som et mellemprodukt i fremstillingen af aktiv farmaceutisk ingrediens. Det bruges til at fremstille tetrhydropyridinderivater ved reduktion.
Opløselighed Blandbar med
vand, ethanol og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, oxidationsmidler og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-58-4
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00006403
InChI nøgle NURQLCJSMXZBPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11417
IUPAC navn 3,4-dimethylpyridin
SMIL CC1=C(C=NC=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Lutidine
Smeltepunkt -11°C
Tæthed 0.955
Kogepunkt 163°C to 164°C
Flammepunkt 47°C (116°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.512
Mængde 500 mL
FN nummer UN2929
Beilstein 106583
Synonym 3,4-lutidine, pyridine, 3,4-dimethyl, unii-fcu895kj7h, pyridine,3,4-dimethyl, fcu895kj7h, 3,4-lutidene, t 3,4-lutidine, 3,4-dimethyl-pyridine, 5-20-06-00054 beilstein handbook reference
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol and ether.
Formel vægt 107.16
Procent renhed ≥98%