Få mere at vide
3-(4-isopropylphenyl)akrylsyre, TRC
Artikelnummer. 30344512
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344512 100 mg
30333773 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30344512 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB451830100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
CAS 3368-21-6
Molekylær formel C12H14O2
Mængde 100 mg
Synonym Cinnamic acid, p-isopropyl- (7CI,8CI), 3-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-2-propenoic acid, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-propenoic acid, 4-Isopropylcinnamic acid, NSC 216, p-Isopropylcinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
SMIL CC(C)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC navn (E)-3-(4-propan-2-ylphenyl)prop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 190.24
Formel vægt 190.0994