Få mere at vide
3-(4-isopropylphenyl)akrylsyre, TRC
Artikelnummer. 30342688
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30342688 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30342688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB451830500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
CAS 3368-21-6
Molekylær formel C12H14O2
Mængde 500 mg
Synonym Cinnamic acid, p-isopropyl- (7CI,8CI), 3-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-2-propenoic acid, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-propenoic acid, 4-Isopropylcinnamic acid, NSC 216, p-Isopropylcinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
SMIL CC(C)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC navn (E)-3-(4-propan-2-ylphenyl)prop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 190.24
Formel vægt 190.0994