Få mere at vide
3-(4-Isobutylphenyl)propanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30408557
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408557 1 g
30390853 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30408557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7803351G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65322-85-2
Molekylær formel C13 H18 O2
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Synonym 3-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. F (EP)
IUPAC navn 3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
SMIL CC(C)Cc1ccc(CCC(=O)O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13(14)15/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,14,15)
Formel vægt 206.1307
Procent renhed >95%