missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(4-Hydroxyphenyl)propyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Hydroxyphenyl)propyl Acetate |
| CAS | 80373-18-8 |
| Molekylær formel | C11H14O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzenepropanol α-Acetate, 4-Hydroxybenzenepropanol 1-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-9(12)14-8-2-3-10-4-6-11(13)7-5-10/h4-7,13H,2-3,8H2,1H3 |
| SMIL | CC(OCCCC1=CC=C(C=C1)O)=O |
| IUPAC navn | 3-(4-hydroxyphenyl)propyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vægt | 194.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?