Få mere at vide
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitril, TRC
Artikelnummer. 30407683
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30407683 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30407683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH949500500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
CAS 17362-17-3
Molekylær formel C9 H9 N O
Mængde 500 mg
Synonym Benzenepropanenitrile, 4-hydroxy-, Hydrocinnamonitrile, p-hydroxy- (6CI,7CI), 4-Hydroxybenzenepropanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, 3-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)phenol, 4-Hydroxyhydrocinnamonitrile, NSC 163340, p-(2-Cyanoethyl)phenol, β-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, β-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,1-2H2
SMIL Oc1ccc(CCC#N)cc1
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)propannitril
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Formel vægt 147.0684