Få mere at vide
3-(4-hydroxyphenyl)propionitril, 98%
Artikelnummer. 11332107
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332107 5 g 5g
11322107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07934.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17362-17-3 | C9H9NO | 147,18 g/mol
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitril bruges almindeligvis som et værktøj til at evaluere den biologiske rolle af ERβ .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitril bruges almindeligvis som et værktøj
til at evaluere den biologiske rolle af ERβ .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17362-17-3
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00016492
InChI nøgle KDMJGLYRWRHKJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propionitrile, 3-4-hydroxyphenyl propanenitrile, benzenepropanenitrile, 4-hydroxy, 3-p-hydroxyphenyl propiononitrile, 3-4-hydroxy-phenyl-propionitrile, .beta.-4-hydroxyphenyl propionitrile, pubchem13636, acmc-1bvt5, 4-hydroxyhydrocinnamonitrile, 4-hydroxyphenylpropionitrile
PubChem CID 87079
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)propannitril
SMIL OC1=CC=C(CCC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Kogepunkt 166 °C (8 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1448680
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%