Få mere at vide
3-(4-hydroxyphenyl)propionsyre, TRC
Artikelnummer. 30137726
Skift visning
Mængde:
1 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137726 50 g
30134321 100 g
30008000 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137726 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95082050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-97-3
Molekylær formel C9 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Synonym Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, Hydrocinnamic acid, p-hydroxy- (7CI,8CI), 4-Hydroxybenzenepropanoic acid, 2,3-Dihydro-p-coumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4'-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)propionic acid, 4-(2-Carboxyethyl)phenol, 4-(2-Carboxylethyl)phenol, 4-Hydroxybenzenepropionic acid, 4-Hydroxydihydrocinnamic acid, Desaminotyrosine, Dihydro-p-coumaric acid, Dihydrocoumaric acid, Hydro-p-coumaric acid, NSC 40949, NSC 65596, Phloretic acid, Phloretinic acid, QuantaBlu, p-Hydroxybenzene propanoic acid, p-Hydroxyhydrocinnamic acid, p-Hydroxyphenylpropionic acid, β-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, β-(p-Hydroxyphenyl)propionic acid
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL OC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloretic Acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5,10H,3,6H2,(H,11,12)
Formel vægt 166.063