Få mere at vide
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester |
| CAS | 5597-50-2 |
| Molekylær formel | C10H12O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-benzenepropanoic Acid Methyl Ester, p-Hydroxy-hydrocinnamic Acid Methyl Ester, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic Acid Methyl Ester, 4-Hydroxybenzenepropanoic Acid Methyl Ester, 4-[2-(Methoxycarbonyl)ethyl]phenol, Dihydro-p-coumaric Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoate, Methyl 3-(4-Hydroxyphenyl)propionate, Methyl 3-(p-Hydroxyphenyl)propionate, Methyl 4-Hydroxybenzenepropanoate, Methyl 4-Hydroxydihydrocinnamate, Methyl 4-Hydroxyhydrocinnamate, Methyl 4-Hydroxyphenylpropanoate, Methyl 4-Hydroxyphenylpropionate, Methyl p-Hydroxyhydrocinnamate, Methyl Phloretate, Phloretic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-3,5-6,11H,4,7H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0786 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?