Få mere at vide
3-(4-hydroxyphenyl)propionsyre, 99%
Artikelnummer. 11431958
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431958 10 g 10g
11441958 50 g 50g
11451958 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14567.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 501-97-3 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre er en potentiel antioxidant. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre er en potentiel antioxidant. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-97-3
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00002778
InChI nøgle NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 10394
ChEBI CHEBI:32980
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 126°C to 131°C
Mængde 10 g
Beilstein 2209841
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%