Få mere at vide
3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506415
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10506415 5 g 5g
10177922 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506415 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB00937DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 65330-63-4
Molekylær formel C9H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 180.21
MDL nummer MFCD00025134
InChI nøgle JMNHUOPRGLTNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propanohydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propanehydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propionohydrazide, benzenepropanoic acid,4-hydroxy-, hydrazide, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide
PubChem CID 2796587
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)propanhydrazid
SMIL NNC(=O)CCC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazide
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 180.21
Procent renhed 97%