Få mere at vide
3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10177922
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10177922 10 g 10g
10506415 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10177922 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB00937EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 65330-63-4
Molekylær formel C9H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 180.21
MDL nummer MFCD00025134
InChI nøgle JMNHUOPRGLTNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propanohydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propanehydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propionohydrazide, benzenepropanoic acid,4-hydroxy-, hydrazide, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide
PubChem CID 2796587
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)propanhydrazid
SMIL NNC(=O)CCC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazide
Mængde 10 g
Formel vægt 180.21
Procent renhed 97%