missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(4-Hydroxy-Phenyl)-Chroman-4,7-diol, TRC

Artikelnummer. 30426592
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426592 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426592 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29344510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [4-[(3S,4R)-7-acetoxy-4-hydroxy-chroman-3-yl]phenyl] acetate
CAS 81267-09-6
Molekylær formel C19 H18 O6
Mængde 10 mg
Synonym (3R,4S)-rel-3-[4-(Acetyloxy)phenyl]-3,4-dihydro-7-acetate 2H-1-Benzopyran-4,7-diol, trans-3-[4-(acetyloxy)phenyl]-3,4-dihydro-7-acetate 2H-1-Benzopyran-4,7-diol
InChI formel InChI=1S/C19H18O6/c1-11(20)24-14-5-3-13(4-6-14)17-10-23-18-9-15(25-12(2)21)7-8-16(18)19(17)22/h3-9,17,19,22H,10H2,1-2H3/t17-,19+/m1/s1
SMIL CC(=O)Oc1ccc(cc1)[C@H]2COc3cc(OC(=O)C)ccc3[C@@H]2O
IUPAC navn [4-[(3S,4R)-7-acetyloxy-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl]phenyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 342.343
Formel vægt 342.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.