Få mere at vide
3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionsyre, 97 %
Artikelnummer. 11489962
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489962 5 g 5g
11479962 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489962 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12069.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1135-23-5 | C10H12O4 | 196,202 g/mol
Det er en koffeinmetabolit, som udviste høj antioxidantaktivitet. Det er en meget følsom biomarkør for indtagelse af relativt små mængder kaffe. bruges til at hæmme prostaglandin E(2) produktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en koffeinmetabolit, som udviste høj antioxidantaktivitet. Det er en meget følsom biomarkør for indtagelse af relativt små mængder kaffe. bruges til at hæmme prostaglandin E(2) produktion.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-23-5
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.202
MDL nummer MFCD00016558
InChI nøgle BOLQJTPHPSDZHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propionic acid, dihydroferulic acid, hydroferulic acid, dihydroconiferylic acid, unii-o01rnc700m, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-4-hydroxymethyl propionic acid, .beta.-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxy-phenyl propanoic acid
PubChem CID 14340
ChEBI CHEBI:86612
IUPAC navn 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propansyre
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3- (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 87 °C til 92 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2110370
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Formel vægt 196.2
Procent renhed 97%