Få mere at vide
3-(4-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-yl)propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-yl)propanoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c16-14-8-6-12(11-4-2-1-3-5-11)10-13(14)7-9-15(17)18/h1-6,8,10,16H,7,9H2,(H,17,18) |
| Formel vægt | 242.0943 |