Få mere at vide
3-(4-formylphenyl)propionsyre, 96%
Artikelnummer. 15496757
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496757 5 g 5g
15406767 250 mg 250mg
15293727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33873.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 34961-64-3 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
3-(4-Formylphenyl)propionsyre anvendes som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(4-formylphenyl)propionsyre anvendes som mellemprodukt til fremstilling af
lægemidler.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34961-64-3
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD08234824
InChI nøgle NRCCSDVEUWXOMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-formylphenyl propanoic acid, 3-4-formylphenyl propionic acid, 3-4-formyl-phenyl-propionic acid, 3-4-formylphenyl-propionic acid, 4-formyldihydrocinnamic acid, 4-formylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,4-formyl, 3-4-formylphenyl propanoicacid
PubChem CID 19825241
IUPAC navn 3-(4-formylphenyl)propansyre
SMIL OC(=O)CCC1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Formylphenyl)propionic acid
Smeltepunkt ∼136 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 178.19
Procent renhed 96%