Få mere at vide
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10413363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10413363 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10413363 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375610050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
CAS 459-31-4
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H9FO2
Lineær formel COOH(CH2)2C6H4F
MDL nummer MFCD00060327
Mængde 5g
Synonym 3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-4-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-fluoro, 3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl propionicacid, 3-4'-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1aehu, 4-fluorohydrocinnamic acid, 4-fluorophenylpropionic acid, 4-fluorobenzenepropanoic acid
InChI nøgle ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)F
IUPAC navn 3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 168.17
PubChem CID 136302
Formel vægt 168.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.