Få mere at vide
3-(4-fluorophenyl)propionsyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 88 °C til 92 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1869084 |
| Formel vægt | 168.17 |
| Procent renhed | 97% |