Få mere at vide
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid, 97%
Artikelnummer. 11353896
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353896 1 g 1g
11363896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17008.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 459-31-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-31-4
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.167
MDL nummer MFCD00060327
InChI nøgle ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-4-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-fluoro, 3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl propionicacid, 3-4'-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1aehu, 4-fluorohydrocinnamic acid, 4-fluorophenylpropionic acid, 4-fluorobenzenepropanoic acid
PubChem CID 136302
IUPAC navn 3-(4-fluorphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Mængde 1 g
Beilstein 1869084
Formel vægt 168.17
Procent renhed 97%