Få mere at vide
3-(4-Fluorophenyl)cyclopentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Fluorophenyl)cyclopentanone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11FO/c12-10-4-1-8(2-5-10)9-3-6-11(13)7-9/h1-2,4-5,9H,3,6-7H2 |
| Formel vægt | 178.0794 |