Få mere at vide
3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxiran-2-carboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17913466
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17913466 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17913466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0400.110025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxiran-2-carboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
CAS 148146-51-4
Analyt- eller komponentnavne 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C26 H22 F N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. D (EP), Atorvastatin Imp. D (EP), Atorvastatin USP Related Compound D, Atorvastatin USP RC D, 3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Related Compound D, Atorvastatin Calcium Trihydrate Impurity D, Atorvastatin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
SMIL CC(C)C(=O)C1(OC1(C(=O)c2ccc(F)cc2)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccccc4
IUPAC navn 3-(4-fluorobenzoyl)-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxiran-2-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 431.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 431,1533 g/mol