Få mere at vide
3-(4-fluorphenyl)-5-(methylthio)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371333
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10371333 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10403803 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371333 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01607DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175137-20-9
Molekylær formel C10H9FN2S
Molekylvægt (g/mol) 208.25
MDL nummer MFCD00052075
InChI nøgle ZDFTZMJWTJLPRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-5-methylthio pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylthio-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 5-4-fluorophenyl-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylthiopyrazole, maybridge1_003702, 5-4-fluorophenyl-3-methylthio-1h-pyrazole, 3-4-fluoro-phenyl-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole
PubChem CID 2737479
SMIL CSC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 5-(4-fluorphenyl)-3-methylsulfanyl-lH-pyrazol
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%