Få mere at vide
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| CAS | 4640-67-9 |
| Molekylær formel | C9H6FNO |
| MDL nummer | MFCD00662062 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | N#CCC(C1=CC=C(F)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.15 |
| Procent renhed | 98% |