Få mere at vide
3-(4-fluorophenyl)-1H-indol, TRC
Artikelnummer. 30399371
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30399371 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30399371 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5987652.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Fluorophenyl)-1H-indole
CAS 101125-32-0
Molekylær formel C14H10FN
Mængde 2.5 g
Synonym 3-(4-Fluorophenyl)indole
InChI formel InChI=1S/C14H10FN/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-16-14-4-2-1-3-12(13)14/h1-9,16H
SMIL Fc1ccc(cc1)c2c[nH]c3ccccc23
IUPAC navn 3-(4-fluorophenyl)-1H-indol
Molekylvægt (g/mol) 211.23
Formel vægt 211.0797