Få mere at vide
3-(4-fluorophenyl)-1H-indol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Fluorophenyl)-1H-indole |
| CAS | 101125-32-0 |
| Molekylær formel | C14H10FN |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-(4-Fluorophenyl)indole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10FN/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-16-14-4-2-1-3-12(13)14/h1-9,16H |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)c2c[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC navn | 3-(4-fluorophenyl)-1H-indol |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.23 |
| Formel vægt | 211.0797 |