Få mere at vide
3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11339115
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339115 5 g 5g
11329115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339115 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16341.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93957-49-4
Molekylær formel C17H16FN
Molekylvægt (g/mol) 253.32
MDL nummer MFCD01075733
InChI nøgle ZDZJOIIBECYKAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-1-isopropyl-1h-indole, 1-isopropyl-3-4-fluorophenyl indole, 3-4-fluorophenyl-1-isopropylindole, 3-4-fluorophenyl-1-1-methylethyl-1h-indole, 1-isopropyl-3-4-flrorophenyl-indole, 1h-indole, 3-4-fluorophenyl-1-1-methylethyl, 4-fluorophenyl-1-isopropyl-3-indole, 3-4-fluorophenyl-1-propan-2-ylindole, 3-4-fluoro-phenyl-1-isopropyl-1h-indole, 3-4-fluorophenyl-1-methylethyl indole
PubChem CID 736229
IUPAC navn 3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindole
SMIL CC(C)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=CC=C(C=C3)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Mængde 5 g
Beilstein 4457093
Formel vægt 253.32
Procent renhed 98%