Få mere at vide
3-(4-Fluorobenzoyl)-propionsyre, Lipomed
Artikelnummer. 30461883
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30461883 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30461883 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMFPA1879FA50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
3-(4-Fluorobenzoyl)-propionsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
CAS 366-77-8
Analyt- eller komponentnavne 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H9 F O3
Synonym Benzenebutanoic acid, 4-fluoro-γ-oxo- (9 CI, ACI), 4-Fluoro-γ-oxobenzenebutanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-(p-fluorobenzoyl)- (7 CI, 8 CI), 3-(4-Fluorobenzoyl)propanoic acid, 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 3-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyric acid, 4-Fluorobenzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-(p-fluorophenyl)butyric acid, Ba 2833, NSC 408180, β-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, β-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, γ-(4-Fluorophenyl)-γ-oxobutanoic acid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC navn 4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutansyre
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 196.175
Mængde 50 mg
Formel vægt 196,054 g/mol