missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal |
| CAS | 67634-15-5 |
| Molekylær formel | C13H18O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Floralozone, Florazon, Seawind Aldehyde E, alpha,alpha-Dimethyl-p-ethylphenylpropanal |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-13(2,3)10-14/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3 |
| SMIL | CCc1ccc(CC(C)(C)C=O)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vægt | 190.1358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?