Få mere at vide
3,4-ethylendioxythiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254418 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15254418 5 g 5g
15264418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15254418 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454930050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 126213-50-1 | C6H6O2S | 142.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126213-50-1
Molekylær formel C6H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 142.18
InChI nøgle GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane
PubChem CID 4421864
IUPAC navn 2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin
SMIL C1COC2=CSC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Ethylenedioxythiophene
Smeltepunkt 10.5°C to 12.0°C
Tæthed 1.3310g/mL
Kogepunkt 193.0°C
Flammepunkt 109°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.331
Formel vægt 142.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Ethylenedioxythiophene, 99%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.