Få mere at vide
3,4-Ethylenedioxythiophene, 97%
Artikelnummer. 15473018
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473018 5 g 5g
15483018 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15473018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56533.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 126213-50-1 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
3,4-ethylendioxythiophen bruges som en monomer til at syntetisere de ledende polymerer og anvendes som et reduktionsmiddel i one-pot syntesen af guldnanopartikler fra chloroaurinsyre, som udgangsmateriale, der anvendes i palladium-katalyserede mono- og bis-aryleringsreaktioner og i syntesen af copolymerer med potentiale, polymerer og optiske applikationer. Det bruges også til redoxaktivitet, elektroaktivitet og ledningsevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-ethylendioxythiophen bruges som en monomer til at syntetisere de ledende polymerer og anvendes som reduktionsmiddel i one-pot syntesen af guldnanopartikler fra chloroaurinsyre, som udgangsmateriale til palladium-katalyserede mono- og bis-aryleringsreaktioner og i syntesen af potentielle og optiske applikationer, polymerer. Det bruges også til redoxaktivitet, elektroaktivitet og ledningsevne.
Opløselighed Ikke
blandbar med vand. Blandbar med alkohol og æter.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126213-50-1
Molekylær formel C6H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 142.172
MDL nummer MFCD02093622
InChI nøgle GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane
PubChem CID 4421864
IUPAC navn 2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin
SMIL C1COC2=CSC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Ethylenedioxythiophene
Tæthed 1.331
Kogepunkt 193°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.5765
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Opløselighedsinformation Immsicible with water. Miscible with alcohol and ether.
Formel vægt 142.17
Procent renhed 97%