Få mere at vide
3,4-Ethylendioxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30375954
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30375954 100 g
1 options
Artikelnummer. 30375954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE917795100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Ethylenedioxybenzoic Acid
CAS 4442-54-0
Molekylær formel C9H8O4
Mængde 100 g
Synonym 1,4-Benzodioxan-6-carboxylic Acid (6CI,7CI,8CI), 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]-dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0423