missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-[(4-Ethoxy-1,4-dioxobutyl)amino]-2-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30372492
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372492 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8918101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[(4-Ethoxy-1,4-dioxobutyl)amino]-2-pyridinecarboxylic Acid
CAS 676596-61-5
Molekylær formel C14 H18 N2 O5
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O5/c1-3-20-12(18)8-7-11(17)16-10-6-5-9-15-13(10)14(19)21-4-2/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3,(H,16,17)
SMIL CCOC(=O)CCC(=O)Nc1cccnc1C(=O)OCC
IUPAC navn ethyl 3-[(4-ethoxy-4-oxobutanoyl)amino]pyridine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 294.3
Formel vægt 294.1216
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.