Få mere at vide
3,4-Epoxytetrahydrofuran, 96%
Artikelnummer. 10429242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10429242 1 g Glasflaske 1g
10041731 10 g Glasflaske 10g
11906181 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10429242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425530010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 285-69-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 285-69-8
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00800639
InChI nøgle AIUTZIYTEUMXGG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3,4-epoxytetrahydrofuran, 3,6-dioxabicyclo 3.1.0 hexane, 3,6-dioxa-bicyclo 3.1.0 hexane, acmc-1ccip, 3,4-epoxy-tetrahydrofuran, 3,4-diepoxytetrahydrofuran, 3,4-epoxy tetrahydrofuran
PubChem CID 67511
IUPAC navn 3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexan
SMIL C1OCC2OC12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Epoxytetrahydrofuran
Farve Gul
Tæthed 1.2370g/mL
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4450 to 1.4490
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.237
Opløselighedsinformation Solubility in water: moderately soluble in water.
Formel vægt 86.09
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Epoxytetrahydrofuran
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.