Få mere at vide
3,4-Epoxycyclohexanecarboxylat Methylester, TRC
Artikelnummer. 30180105
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30180105 1 g
1 options
Artikelnummer. 30180105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5859301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Epoxycyclohexanecarboxylate Methyl Ester
CAS 41088-52-2
Molekylær formel C8H12O3
Mængde 1 g
Synonym 1,2-Epoxy-4-methoxycarbonylcyclohexane, 3,4-Cyclohexene oxide-1-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3,4-epoxycyclohexane-1-carboxylate, ERL 4140
InChI formel InChI=1S/C8H12O3/c1-10-8(9)5-2-3-6-7(4-5)11-6/h5-7H,2-4H2,1H3
SMIL COC(=O)C1CCC2OC2C1
IUPAC navn Methyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 156.18
Formel vægt 156.0786