Få mere at vide
3,4-Epoxybutanol, TRC
Artikelnummer. 30138266
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138266 2.5 g
30134270 500 mg
30005419 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5890652.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19098-31-8
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Synonym 2-Oxiraneethanol, Oxiraneethanol, (2-Hydroxyethyl)oxirane, 3,4-Epoxy-1-butanol, 4-Hydroxy-1,2-epoxybutane;
IUPAC navn 2-(oxiran-2-yl)ethanol
SMIL OCCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Epoxybutanol
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c5-2-1-4-3-6-4/h4-5H,1-3H2
Formel vægt 88.0524