Få mere at vide
3,4-Diphenylmethylidene Luteolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Diphenylmethylidene Luteolin |
| CAS | 1201808-21-0 |
| Molekylær formel | C28H18O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7-Dihydroxy-2-(2,2-diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-5-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C28H18O6/c29-20-14-21(30)27-22(31)16-24(32-26(27)15-20)17-11-12-23-25(13-17)34-28(33-23,18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-16,29-30H |
| SMIL | Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc4OC(Oc4c3)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC navn | 2-(2,2-diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-5,7-dihydroxychromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.44 |
| Formel vægt | 450.1103 |