Få mere at vide
3,4-Dinitrophenol(wetted with water >15%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dinitrophenol |
| CAS | 577-71-9 |
| Molekylær formel | C6 H4 N2 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | δ-Dinitrophenol, 3,4-DNP |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3,4-dinitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.11 |
| Formel vægt | 184.012 |