Få mere at vide
3,4-Dimethylumbelliferone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethylumbelliferone |
| CAS | 2107-78-0 |
| Molekylær formel | C11 H10 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7-Hydroxy-3,4-dimethyl-2H-chromen-2-one, 7-hydroxy-3,4-dimethyl-2H-1-benzopyran-2-one, 3,4-dimethyl-7-hydroxycoumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O3/c1-6-7(2)11(13)14-10-5-8(12)3-4-9(6)10/h3-5,12H,1-2H3 |
| SMIL | CC1=C(C)c2ccc(O)cc2OC1=O |
| IUPAC navn | 7-hydroxy-3,4-dimethylchromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.195 |
| Formel vægt | 190.063 |