Få mere at vide
3,4-dimethylthiophenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11965741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11965741 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 11965741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307350010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethylthiophenol
Navn note 98%
CAS 18800-53-8
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0270g/mL
Kogepunkt 218 °C
Flammepunkt 89 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H10S
Lineær formel CH3C6H3SHCH3
Brydningsindeks 1,5730 til 1,5750 (20 °C, 589 nm)
MDL nummer MFCD00010023
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.027
Synonym 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
InChI nøgle IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)S)C
IUPAC navn 3,4-dimethylbenzenthiol
Molekylvægt (g/mol) 138.23
PubChem CID 87799
Formel vægt 138.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske