Få mere at vide
3,4-Dimethylthiophenol, 98%
Artikelnummer. 11440757
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11440757 25 g 25g
11420757 1 g 1g
11430757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11440757 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23168.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 18800-53-8 | C8H10S | 138,228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18800-53-8
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.228
MDL nummer MFCD00010023
InChI nøgle IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
PubChem CID 87799
IUPAC navn 3,4-dimethylbenzenthiol
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)S)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylthiophenol
Tæthed 1.027
Kogepunkt 218 °C
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.5736
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2040353
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 138.23
Procent renhed 98%