Få mere at vide
3,4-Dimethylthiophenol, 98%
Artikelnummer. 11430757
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11430757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23168.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18800-53-8 | C8H10S | 138.228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18800-53-8
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.228
MDL nummer MFCD00010023
InChI nøgle IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
PubChem CID 87799
IUPAC navn 3,4-dimethylbenzenthiol
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)S)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylthiophenol
Tæthed 1.027
Kogepunkt 218°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.5736
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2040353
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 138.23
Procent renhed 98%