Få mere at vide
3,4-Dimethylthiophenol, 98%
Produktkod. 11420757
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11420757 1 g 1g
11430757 5 g 5g
11440757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11420757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23168.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 18800-53-8 | C8H10S | 138,228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18800-53-8
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.228
MDL nummer MFCD00010023
InChI nøgle IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
PubChem CID 87799
IUPAC navn 3,4-dimethylbenzenthiol
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)S)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylthiophenol
Tæthed 1.027
Kogepunkt 218°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.5736
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2040353
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 138.23
Procent renhed 98%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.