Få mere at vide
3,4-dimethylthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15224268 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15224268 1 g 1g
15234268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15224268 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 450950010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 632-15-5 | C6H8S | 112.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 632-15-5
Molekylær formel C6H8S
Molekylvægt (g/mol) 112.19
MDL nummer MFCD01764731
InChI nøgle GPSFYJDZKSRMKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79089
IUPAC navn 3,4-dimethylthiophen
SMIL CC1=CSC=C1C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylthiophene
Kogepunkt 144.0°C
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym thiophene, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-thiophene, 3,4-dimethyl thiophene, thiophene,3,4-dimethyl
Formel vægt 112.19
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dimethylthiophene, 97%
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.