Få mere at vide
3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophen-2-carbaldehyd, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691673
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10691673 1 g 1g
10488494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10691673 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM03483DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 159709-36-1
Molekylær formel C9H8OS2
Molekylvægt (g/mol) 196.282
MDL nummer MFCD00052282
InChI nøgle WEAXSPMHCXWYPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde,3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-formylthieno 2,3-b thiophene, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-5-carbaldehyde, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde, 3,4-dimethylthiopheno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2778771
IUPAC navn 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophen-5-carbaldehyd
SMIL CC1=CSC2=C1C(=C(S2)C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethylthieno[2, 3-b]thiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 196.29
Procent renhed 97%