Få mere at vide
3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophen-2-carbaldehyd, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 4-Dimethylthieno[2, 3-b]thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 196.29 |
| Procent renhed | 97% |